2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin

Lieferant: Molekula

Synonyme: 3-Amino-4-chlor-α,α,α-trifluortoluol, 6-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluidin

27903084-100G
MOLE27903084-100GEA 0 EUR
MOLE27903084-100G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molecular Weight: 195.57 g/mol
Siedepunkt: 208
Schmelzpunkt: 10
Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007673
CAS-Nummer: 121-50-6
EINECS: 204-475-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR