5-Fluorisatin
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluor-1H-indol-2,3-dion, 5-Fluorindolin-2,3-dion, 5-Fluor-2,3-indolindion, 5-Fluor-2,3-dioxoindolin
27999310-5G
MOLE27999310-5GEA
71.6
EUR
MOLE27999310-5G
5-Fluorisatin
5-Fluorisatin
Formel:
C₈H₄FNO₂ Molecular Weight: 165,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022795 CAS-Nummer: 443-69-6 |