1,3-Bis(diphenylphosphino)propan
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Propan-1,3-diylbis(diphenylphosphin), Propylenbis(diphenylphosphin), Bis(1,2-diphenylphosphino)propan
28001437-5G
MOLE28001437-5GEA 68.7 EUR
MOLE28001437-5G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propan
1,3-Bis(diphenylphosphino)propan
Formel: C₂₇H₂₆P₂
Molecular Weight: 412,45 g/mol
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003050
CAS-Nummer: 6737-42-4
EINECS: 229-791-2