(-)-Dimethyl-D-tartrat
Lieferant: Molekula
Synonyme: (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybutandisäuredimethylester, D(-)-Threarsäuredimethylester, (S,S)-(-)-Weinsäuredimethylester, (S,S)-(-)-Dimethyltartrat, (-)-Dimethyl-D-tartrat, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäuredimethylester, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybernsteinsäuredimethylester, D(-)-Weinsäuredimethylester
28005352-5G
MOLE28005352-5GEA 0 EUR
MOLE28005352-5G
(-)-Dimethyl-D-tartrat
(-)-Dimethyl-D-tartrat
Formel: C₆H₁₀O₆
Molecular Weight: 178,14 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 45…48 °C
MDL: MFCD00008445
CAS-Nummer: 13171-64-7
EINECS: 236-118-6