3,4-Diaminobenzoesäure
Lieferant: Molekula
Achtung
28128705-100G
MOLE28128705-100GEA 0 EUR
MOLE28128705-100G
3,4-Diaminobenzoesäure
3,4-Diaminobenzoic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 211 °C
Dichte: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007726
CAS-Nummer: 619-05-6
EINECS: 210-577-2