5-Nitrobenzimidazol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
5-Nitro-1H-benzimidazole
28330984-100G
MOLE28330984-100GEA
0
EUR
MOLE28330984-100G
5-Nitrobenzimidazol
5-Nitrobenzimidazole
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Molecular Weight: 163,14 g/mol Schmelzpunkt: 200…203 °C |
MDL:
MFCD00005604 CAS-Nummer: 94-52-0 EINECS: 202-341-2 |