1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat
Lieferant: Molekula
Gefahr
28352631-25G
MOLE28352631-25GEA 0 EUR
MOLE28352631-25G
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat
Formel: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Schmelzpunkt: 224…226 °C
Dichte: 1,385 g/cm³ (–100.15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150061
CAS-Nummer: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III