α-Brom-2-nitrotoluol

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: 2-Nitrobenzylbromid, α-Brom-o-nitrotoluol

28390978-25G
MOLE28390978-25GEA 0 EUR
MOLE28390978-25G
α-Brom-2-nitrotoluol
α-Brom-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,03 g/mol
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007184
CAS-Nummer: 3958-60-9
EINECS: 223-558-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR