Erythromycin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: (-)-Erythromycin
28466420-5G
MOLE28466420-5GEA 0 EUR
MOLE28466420-5G
Erythromycin
Erythromycin
Formel: C₃₇H₆₇NO₁₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084654
CAS-Nummer: 114-07-8
EINECS: 204-040-1