PIPES Dinatriumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(ethansulfonsäure) Dinatriumsalz, PIPES-Na2, Piperazin-1,4-bis(2-ethansulfonsäure) Dinatriumsalz, Dinatriumpiperazin-1,4-diethansulfonat, Piperazin-N,N'-bis-2-ethansulfonsäure Dinatriumsalz
28635108-100G
MOLE28635108-100GEA
0
EUR
MOLE28635108-100G
PIPES Dinatriumsalz
PIPES Dinatriumsalz
Formel:
C₈H₁₆N₂Na₂O₆S₂ |
MDL:
MFCD00064349 CAS-Nummer: 76836-02-7 EINECS: 278-562-3 |