Sudanorange G
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-(Phenylazo)resorcin, Solvent Orange 1
28640974-25G
MOLE28640974-25GEA 0 EUR
MOLE28640974-25G
Sudanorange G
Sudan Orange G
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 214,22 g/mol
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 170 °C
MDL: MFCD00002275
CAS-Nummer: 2051-85-6
EINECS: 218-131-9