3-Chinolincarbaldehyd
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-Chinolincarboxaldehyd
28695564-1G
MOLE28695564-1GEA 0 EUR
MOLE28695564-1G
3-Chinolincarbaldehyd
3-Chinolincarbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
Molecular Weight: 157,17 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006768
CAS-Nummer: 13669-42-6
EINECS: 237-147-7