4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
28698508-5G
MOLE28698508-5GEA 0 EUR
MOLE28698508-5G
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenon
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenon
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181,15 g/mol
MDL: MFCD00017002
CAS-Nummer: 6322-56-1