Acroleindiethylacetal

Lieferant: Molekula

Synonyme: Acroleinacetal, 3,3-Diethoxypropen

28741769-100G
MOLE28741769-100GEA 0 EUR
MOLE28741769-100G
Acroleindiethylacetal
Acroleindiethylacetal
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –77 °C
Dichte: 0,8543 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00009239
CAS-Nummer: 3054-95-3
EINECS: 221-276-0
UN: 2374
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR