3,5-Diiodsalicylsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid

28768172-100G
MOLE28768172-100GEA 0 EUR
MOLE28768172-100G
3,5-Diiodsalicylsäure
3,5-Diiodsalicylsäure
Formel: C₇H₄I₂O₃
Molecular Weight: 389,92 g/mol
Siedepunkt: 381 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002444
CAS-Nummer: 133-91-5
EINECS: 205-124-0
Merck Index: 13,03212

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR