(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(S)-(-)-BINAP
28868113-1G
MOLE28868113-1GEA
68.7
EUR
MOLE28868113-1G
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formel:
C₄₄H₃₂P₂ Molecular Weight: 622,69 g/mol Schmelzpunkt: 241…242 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010805 CAS-Nummer: 76189-56-5 Merck Index: 13,01223 |