Silbertrifluormethansulfonat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Trifluormethansulfonsäure Silbersalz
28951790-25G
MOLE28951790-25GEA 0 EUR
MOLE28951790-25G
Silbertrifluormethansulfonat
Silbertrifluormethansulfonat
Formel: CAgF₃O₃S
Molecular Weight: 256,94 g/mol
Schmelzpunkt: 356 °C
MDL: MFCD00013226
CAS-Nummer: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
UN: 3260
ADR: 8,III