Chinoxalin
Lieferant: Molekula
28973649-100G
MOLE28973649-100GEA 0 EUR
MOLE28973649-100G
Chinoxalin
Quinoxaline
Formel: C₈H₆N₂
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 1,1485 g/cm³ (32 °C)
MDL: MFCD00006719
CAS-Nummer: 91-19-0
EINECS: 202-047-4
Merck Index: 12,08263