2,5-Difluorbenzaldehyd
Lieferant: Molekula
Achtung
29107207-5G
MOLE29107207-5GEA 0 EUR
MOLE29107207-5G
2,5-Difluorbenzaldehyd
2,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Siedepunkt: 65…66 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010327
CAS-Nummer: 2646-90-4
UN: 1989
ADR: 3,III