Chininsulfat Dihydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme: (-)-Chininhemisulfat Dihydrat
29117911-25G
MOLE29117911-25GEA 149 EUR
MOLE29117911-25G
Chininsulfat Dihydrat
Chininsulfat Dihydrat
Formel: C₄₀H₅₀N₄O₈S·2H₂O
Molecular Weight: 782,96 g/mol
Schmelzpunkt: 219 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150790
CAS-Nummer: 6119-70-6
EINECS: 212-359-2
Merck Index: 12,03822