Oxytetracyclin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
29241094-25G
MOLE29241094-25GEA 0 EUR
MOLE29241094-25G
Oxytetracyclin Hydrochlorid
Oxytetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₉
MDL: MFCD00135815
CAS-Nummer: 2058-46-0
EINECS: 218-161-2