Phthalaldehyd

Lieferant: Molekula
Gefahr

29247150
MOLE29247150EA 0 EUR
MOLE29247150
Phthalaldehyd
Phthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₂
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C
MDL: MFCD00003335
CAS-Nummer: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR