Monomethyl-5-nitroisophthalat
Lieferant: Molekula
Synonyme: 5-Nitro-1,3-benzoldicarbonsäuremonomethylester, 5-Nitroisophthalsäuremonomethylester
29299560-100G
MOLE29299560-100GEA 0 EUR
MOLE29299560-100G
Monomethyl-5-nitroisophthalat
Monomethyl-5-nitroisophthalat
Formel: C₉H₇NO₆
Molecular Weight: 225,16 g/mol
Schmelzpunkt: 177…180 °C
MDL: MFCD00009793
CAS-Nummer: 1955-46-0
EINECS: 217-793-6