N-Phenylmaleimid
Lieferant: Molekula
29392063-100G
MOLE29392063-100GEA
0
EUR
MOLE29392063-100G
N-Phenylmaleimid
N-Phenylmaleimid
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 84…86 °C |
MDL:
MFCD00005502 CAS-Nummer: 941-69-5 EINECS: 213-382-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07452 |