2-Phenoxyanilin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
1-Amino-2-phenoxybenzol
29529332-25G
MOLE29529332-25GEA
61
EUR
MOLE29529332-25G
2-Phenoxyanilin
2-Phenoxyanilin
Formel:
C₁₂H₁₁NO Molecular Weight: 185,23 g/mol Siedepunkt: 170 °C (18 mmHg) Schmelzpunkt: 46…48 °C |
MDL:
MFCD00035765 CAS-Nummer: 2688-84-8 EINECS: 220-254-8 |