Hämatoxylin
Lieferant: Molekula
Synonyme: Hydroxybrasilin, Naturschwarz 1
29628570
MOLE29628570EA 0 EUR
MOLE29628570
Hämatoxylin
Hämatoxylin
Formel: C₁₆H₁₄O₆
Molecular Weight: 302,28 g/mol
Schmelzpunkt: 291…293 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
EINECS: 208-237-3
Merck Index: 13,04654