5-Chlor-2-methylindol

Lieferant: Molekula

29705673-1G
MOLE29705673-1GEA 0 EUR
MOLE29705673-1G
5-Chlor-2-methylindol
5-Chloro-2-methylindole
Formel: C₉H₈ClN
Molecular Weight: 165,62 g/mol
Siedepunkt: 130…140 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 129 °C
MDL: MFCD00005619
CAS-Nummer: 1075-35-0
EINECS: 214-052-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR