3-Chloranthranilsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 2-Amino-3-chlorobenzoic acid

29781820-1G
MOLE29781820-1GEA 0 EUR
MOLE29781820-1G
3-Chloranthranilsäure
3-Chloranthranilsäure
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 194 °C
MDL: MFCD00134229
CAS-Nummer: 6388-47-2
EINECS: 228-996-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR