1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: 1-Hexadecylpyridiniumchlorid Monohydrat

29862237-500G
MOLE29862237-500GEA 273 EUR
MOLE29862237-500G
1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat
1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat
Formel: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
Molecular Weight: 358,01 g/mol
Schmelzpunkt: 77…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149977
CAS-Nummer: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,02041

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR