2-Hydroxy-1,4-naphthochinon
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Hydroxy-p-naphthoquinone, 2-Hydroxy-1,4-naphoquinone
30080734-100G
MOLE30080734-100GEA 262 EUR
MOLE30080734-100G
2-Hydroxy-1,4-naphthochinon
2-Hydroxy-1,4-naphthochinon
Formel: C₁₀H₆O₃
Molecular Weight: 174,16 g/mol
MDL: MFCD00001678
CAS-Nummer: 83-72-7
EINECS: 201-496-3