4-Isopropylbenzaldehyd
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Cuminaldehyd
30191840-100G
MOLE30191840-100GEA 0 EUR
MOLE30191840-100G
4-Isopropylbenzaldehyd
4-Isopropylbenzaldehyd
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006953
CAS-Nummer: 122-03-2
EINECS: 204-516-9
Merck Index: 13,02648