N-Methyl-N-nitroso-4-toluolsulfonamid
Lieferant: Molekula
30261311-25G
MOLE30261311-25GEA 210 EUR
MOLE30261311-25G
N-Methyl-N-nitroso-4-toluolsulfonamid
N-Methyl-N-nitroso-4-toluolsulfonamid
Formel: C₈H₁₀N₂O₃S
Molecular Weight: 214,24 g/mol
MDL: MFCD00002050
CAS-Nummer: 80-11-5
EINECS: 201-252-6