D-Methionin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(R)-(+)-2-Amino-4-(methylmercapto)buttersäure, (R)-(+)-Methionin, (R)-(+)-2-Amino-4-(methylthio)buttersäure, D(+)-Methionin, H-D-Met-OH
30263029-25G
MOLE30263029-25GEA
0
EUR
MOLE30263029-25G
D-Methionin
D-Methionin
Formel:
C₅H₁₁NO₂S Molecular Weight: 149.21 g/mol Siedepunkt: 278 Schmelzpunkt: 136 |
MDL:
MFCD00002622 CAS-Nummer: 348-67-4 EINECS: 206-483-6 Merck Index: 13,06004 |