Oxalyldichlorid

Lieferant: Molekula
Gefahr

30419589-1KG
MOLE30419589-1KGEA 0 EUR
MOLE30419589-1KG
Oxalyldichlorid
Oxalyldichlorid
Formel: C₂Cl₂O₂
Siedepunkt: 63 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000704
CAS-Nummer: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 3129
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07046

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR