1-Acetylindol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
N-Acetylindol, 1-Indolylmethylketon, 1-Indolyl methyl ketone, 1-(1-Indolyl)-1-ethanon, Indol-1-ylmethylketon
30505578-1G
MOLE30505578-1GEA
0
EUR
MOLE30505578-1G
1-Acetylindol
1-Acetylindol
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159,19 g/mol Siedepunkt: 97,5…101 °C (0.1 mmHg) Dichte: 1,387 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00038005 CAS-Nummer: 576-15-8 EINECS: 209-396-1 |