2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin

Lieferant: Molekula
Gefahr

30706516-5G
MOLE30706516-5GEA 0 EUR
MOLE30706516-5G
2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163,01 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00023197
CAS-Nummer: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR