Salicylaldehyd

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 2-Carbaldehydphenol, 2-Hydroxybenzaldehyd

30786630
MOLE30786630EA 96.9 EUR
MOLE30786630
Salicylaldehyd
Salicylaldehyd
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122,12 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003317
CAS-Nummer: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
Merck Index: 13,08405

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR