9-Fluorenon

Lieferant: Molekula

Synonyme: 9H-Fluoren-9-one

30859177-500G
MOLE30859177-500GEA 0 EUR
MOLE30859177-500G
9-Fluorenon
9-Fluorenon
Formel: C₁₃H₈O
Molecular Weight: 180.21 g/mol
Siedepunkt: 342
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Dichte: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001141
CAS-Nummer: 486-25-9
EINECS: 207-630-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR