2-Mercaptobenzimidazol
Lieferant: Molekula
30892131-100G
MOLE30892131-100GEA 0 EUR
MOLE30892131-100G
2-Mercaptobenzimidazol
2-Mercaptobenzimidazole
Formel: C₇H₆N₂S
Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 154 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00466107
CAS-Nummer: 583-39-1
EINECS: 209-502-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III