α,α,α-Trifluor-m-toluidin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-Aminobenzotrifluorid, 3-(Trifluormethyl)anilin
30953929-500G
MOLE30953929-500GEA 0 EUR
MOLE30953929-500G
α,α,α-Trifluor-m-toluidin
α,α,α-Trifluor-m-toluidin
Formel: C₇H₆F₃N
Molecular Weight: 161.13 g/mol
Siedepunkt: 187
Schmelzpunkt: 5
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007797
CAS-Nummer: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1 II