Pyridoxin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: Adermine hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, Pyridoxine HCI
31006105-25G
MOLE31006105-25GEA 0 EUR
MOLE31006105-25G
Pyridoxin Hydrochlorid
Pyridoxin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO₃
Molecular Weight: 205,64 g/mol
Schmelzpunkt: 214…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012807
CAS-Nummer: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 13,08072