(2-Methoxyphenyl)acetonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-Methoxybenzylcyanid
31013111-100G
MOLE31013111-100GEA
0
EUR
MOLE31013111-100G
(2-Methoxyphenyl)acetonitril
(2-Methoxyphenyl)acetonitril
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,18 g/mol |
MDL:
MFCD00001902 CAS-Nummer: 7035-03-2 EINECS: 230-314-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |