Uracil

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2,4-Pyrimidindion, 2,4-Dihydroxypyrimidin, Pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion

31200749-100G
MOLE31200749-100GEA 71.6 EUR
MOLE31200749-100G
Uracil
Uracil
Formel: C₄H₄N₂O₂
Molecular Weight: 112,09 g/mol
Siedepunkt: 379 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 194 °C
Dichte: 0,99744 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006016
CAS-Nummer: 66-22-8
EINECS: 200-621-9
Merck Index: 12,09985

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR