2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol Hydrochlorid, TTC, Tetrazoliumrotchlorid

31216368-100G
MOLE31216368-100GEA 0 EUR
MOLE31216368-100G
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
Formel: C₁₉H₁₅ClN₄
Molecular Weight: 334,81 g/mol
Siedepunkt: ∼360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 235 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011963
CAS-Nummer: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Merck Index: 13,09815

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR