Dibenzosuberon

Lieferant: Molekula

Synonyme: 5-Dibenzosuberon, Dibenzo[b,f]cycloheptan-1-on, 1-Dibenzo[b,f]cycloheptanon

31304727-100G
MOLE31304727-100GEA 0 EUR
MOLE31304727-100G
Dibenzosuberon
Dibenzosuberon
Formel: C₁₅H₁₂O
Molecular Weight: 208,26 g/mol
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…34 °C
Dichte: 1,1635 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003587
CAS-Nummer: 1210-35-1
EINECS: 214-912-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR