2-Iodbenzoesäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: o-Iodobenzoic acid
31585110-100G
MOLE31585110-100GEA 0 EUR
MOLE31585110-100G
2-Iodbenzoesäure
2-Iodbenzoesäure
Formel: C₇H₅IO₂
Molecular Weight: 248,02 g/mol
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 159…160 °C
Dichte: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002419
CAS-Nummer: 88-67-5
EINECS: 201-850-7
Merck Index: 13,05052