3'-Bromacetophenon

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: m-Bromacetophenon, 1-(3-Bromphenyl)ethanon

31594381-25G
MOLE31594381-25GEA 0 EUR
MOLE31594381-25G
3'-Bromacetophenon
3'-Bromacetophenon
Formel: C₈H₇BrO
Molecular Weight: 199,05 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000083
CAS-Nummer: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR