Thymin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 5-Methyluracil, 2,4-Dihydroxy-5-methylpyrimidin
31681796-25G
MOLE31681796-25GEA 0 EUR
MOLE31681796-25G
Thymin
Thymin
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molecular Weight: 126.11 g/mol
Siedepunkt: 389
Schmelzpunkt: 218
Dichte: 1.454 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00006026
CAS-Nummer: 65-71-4
EINECS: 200-616-1
Merck Index: 12,09539