Kojisäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-γ-pyron, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyron, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-on

31686564-25G
MOLE31686564-25GEA 78.9 EUR
MOLE31686564-25G
Kojisäure
Kojisäure
Formel: C₆H₆O₄
Molecular Weight: 142,11 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 149…152 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006580
CAS-Nummer: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 13,05334

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR