2,5-Dihydroxybenzaldehyd

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Gentisaldehyd

31698533-5G
MOLE31698533-5GEA 0 EUR
MOLE31698533-5G
2,5-Dihydroxybenzaldehyd
2,5-Dihydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₆O₃
Molecular Weight: 138.12 g/mol
Siedepunkt: 60…65 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 99
Dichte: 0.859 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003333
CAS-Nummer: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR